Learn More
Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames
Código de producto. 15865232 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
CryoPlus 1 y 2, racks 4000003, 4000004, 4000011
CryoPlus 1, gradilla # 4000005
CryoPlus 3, racks 4000001, 4000002
CryoPlus 4, gradillas 4000005
CryoPlus 4, racks 4000001, 4000002, 40000379
CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011
Altura exterior (imperial):
3,5 in
4 in
5 in
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Altura exterior (imperial) Tamaño de la unidad
15865232 CryoPlus 4, gradillas 4000005 4 in cada uno
10192054 CryoPlus 1, gradilla # 4000005 4 in cada uno
15104649 CryoPlus 1 y 2, racks 4000003, 4000004, 4000011 5 in cada uno
10642425 CryoPlus 3, racks 4000001, 4000002 3,5 in 1 PCS
10556654 CryoPlus 4, racks 4000001, 4000002, 40000379 3,5 in cada uno
15196395 CryoPlus 4, racks 4000003, 4000004, 4000011 5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15865232 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4000068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00€
    519.00€ / paquete de 1
    Ahorro 21.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Incorpore los elevadores y bastidores de plataforma de fase vapor Thermo Scientific™ CryoPlus™ con sistemas de almacenamiento de crioconservación CryoPlus™ LN2 para obtener una solución de almacenamiento completa.
Incorporate Thermo Scientific™ CryoPlus™ Vapor Phase Platform Risers and Frames with CryoPlus™ LN2 cryopreservation storage systems for a complete storage solution.
Vertical
  • Elevador para gradilla de 127 mm (5 pulg.) n.º modelo 4000011
Cuadrada
  • Elevador para gradilla de 88 mm (3,5 pulg.) n.º modelo 4000001
  • Elevador para gradilla de 88 mm (3,5 pulg.) n.º modelo 4000002
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000005
  • Elevador para gradilla de 127 mm (5 pulg.) n.º modelo 4000003
  • Elevador para gradilla de 127 mm (5 pulg.) n.º modelo 4000004
SUC-1 (Almacenamiento cartucho/cánula)
  • Elevador para gradilla de 88 mm (3,5 pulg.) n.º modelo 4000379
Punta de flecha
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000097
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000100
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000101
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000108
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000109
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000110
  • Elevador para gradilla de 101 mm (4 pulg.) n.º modelo 4000111
Bastidores
  • Capacidad de bolsa 50 ml, Fenwal 4R9951, 6 espacios para casettes
  • Capacidad de bolsa, 250 ml, Fenwal 4R5461, 4 espacios para casettes
  • Capacidad de bolsa, 500 ml, Fenwal 4R5462, 4 espacios para casettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Elevador
Capacidad (métrico) 500 mL
Para utilizar con (equipo) CryoPlus 4, gradillas 4000005
Altura exterior (imperial) 4 in
Admite Gradillas
Capacidad de la gradilla 4