Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento CryoPlus™
Código de producto. 17429263 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
90 L
200 L
340 L
552 L
Tensión:
200/230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tensión Tamaño de la unidad
17429263 340 L 200/230 V cada uno
11746509 90 L 200/230 V 1 PCS
15831578 200 L 200/230 V cada uno
10365854 552 L 200/230 V 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17429263 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 7405TF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31669.02€
    25090.52€ / paquete de 1
    Ahorro 6578.50€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Aumente el valioso espacio de almacenamiento del laboratorio con estos sistemas de almacenamiento criogénico.
Increase valuable laboratory storage space with Thermo Scientific™ CryoPlus™ Storage Systems, which store up to 38,500 vials (2.0 mL). The ideal combination of liquid nitrogen, storage reliability and microprocessor technology, the CryoPlus Series LN2 Storage System provides precise and accurate control over all parameters without complicated programming.
Características principales
  • Las 16 combinaciones de alarmas sonoras y visuales ofrecen la máxima protección del producto.
  • El índice de llenado manual incluye un dispositivo antivaho automático para mejorar la visibilidad durante la recuperación.
  • Sensor de nivel de líquido y puerto de llenado con espacio para vacío, que ofrece una protección del sensor y una capacidad de almacenamiento máximas.
  • Bloqueo con llave montado en la parte delantera e interruptor de alimentación empotrado montado en la parte posterior; el panel de control también se puede bloquear.
  • La funda térmica (incluida) ofrece unas temperaturas más bajas y un funcionamiento eficiente en la fase de vapor.
Control por microprocesador
  • Control preciso del nivel de líquido con más de 16 parámetros, con sistema de llenado automático.
  • Panel de control montado en la parte superior para facilitar el acceso y la programación de la pantalla táctil.
  • Sensor del visor digital de temperatura situado bajo la tapa; este indica la lectura de temperatura máxima dentro del depósito.
  • 24 indicadores LED tricolor que muestran de forma continua el nivel real de nitrógeno y los ajustes de control de nivel alto/bajo.
  • Contactos de alarmas para una monitorización remota del estado del depósito de almacenamiento.
Estructura duradera
  • Depósito de bajo perfil con cámara de acero inoxidable aislada mediante vacío
  • Tapa con muelle de contrapeso con aislamiento de poliuretano de alta densidad expandido in situ; ventilación específica; 100 % de espacio libre
  • Dos juntas de tapa flexibles e independientes para reducir la migración de humedad a la cámara
  • Ruedas de alta resistencia
  • Viales de 2 ml según la configuración de gradilla
Información sobre pedidos:
Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Incluye:
CryoPlus 1 dispone de una manguera flexible de 1,27 cm (0,5 pulg) Reflector de 45°, manguera flexible de 1,2 m. CryoPlus 2, 3 y 4 incluye una manguera flexible de 1,27 cm (0,5 pulg) Reflector de 45°, 1,8 m (6 ft.) de 1,8m.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Autorelleno LN2 Cryo
Capacidad (imperial) 12.007 cu. ft.
Capacidad (métrico) 340 L
No. of Doors 1
Material de la cámara Acero inoxidable
Aislamiento Poliuretano
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 105,4 x 87,6 x 104,1 cm (41,5 x 34,5 x 41 in)
Fondo interior (imperial) 27,5 in
Fondo interior (métrico) 69,9 cm
Altura exterior (imperial) 41 in.
Altura exterior (métrico) 104,1 cm
Longitud (imperial) exterior 41.5 in.
Longitud (métrico) exterior 105,4 cm
Anchura exterior (imperial) 34,5 in.
Anchura exterior (métrico) 87,6 cm
Diámetro (imperial) 31 in.
Diámetro (métrico) 78,7 cm
Opciones de vigilancia Contactos de Alarma, Remoto
Tensión 200/230 V
Requisitos eléctricos 200 - 230 V 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Capac. viales 22.100 a 24.000
Peso con embalaje (imperial) 550 lb.
Peso con embalaje (métrico) 249 kg
Peso (imperial) 416 lb.
Peso (métrico) 188,7 kg
Admite Viales (38.500 x 2 mL)