Description
Aumente la facilidad de uso de los sistemas de almacenamiento Thermo Scientific™ CryoPlus™ LN2 con gradillas y soportes de la serie CryoPlus.
Gradillas verticales, fase líquida
- 2 ml, 5 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 25 celdas)
Gradillas verticales, fase de vapor
- 2 ml, 4 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Gradillas cuadradas, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
- 4 ml, 7 cajas de acero inoxidable (divisor 100 celdas)
- 5 ml, 6 cajas de cartón (divisor 100 celdas)
Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor
- Cánulas de viales y tubos capilares de 2 ml, 4 ml y 5 ml, incluye 8 cartuchos
Gradillas en punta de flecha, fase líquida
- 2 ml, 12 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 13 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 12 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 4 ml, 8 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 5 ml, 7 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Gradillas en punta de flecha, fase de vapor
- 2 ml, 11 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 11 cajas de acero inoxidable (divisor 81 celdas)
- 2 ml, 10 cajas de cartón (divisor 81 celdas)
Specifications
Specifications
| Tipo | Rack cuadrado, fase líquida |
| Capacidad (imperial) | 7,06 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1, 2, 3, 4 |
| Incluye | 12 cajas de cartón con divisor de 100 celdas |
| Admite | 12 cajas/gradilla |
| Capacidad de la gradilla | 12 cajas |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.