Learn More
- Home
- Products
- Productos de almacenamiento en frío
- Accesorios para refrigeradores y congeladores
- Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Thermo Scientific™ Cartuchos, bastidores y divisores CryoPlus™
Código de producto. 17843394 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Admite | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17843394 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) | Casetes | cada uno |
| 11841200 | CryoPlus 3 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 11851200 | CryoPlus 3 | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 17846568 | CryoPlus 3 | Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) | 250 bolsas | cada uno |
| 11861200 | CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 11857993 | CryoPlus 2 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 10705725 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Casetes | cada uno |
| 10091584 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) | Casetes | cada uno |
| 10386764 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Casetes | 1 PCS |
| 15549251 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Casetes | cada uno |
| 15542066 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) | Casetes | 1 set |
| 11821200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Gambro DF-200 (500 ml) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cassettes | cada uno |
| 11831200 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cassettes | cada uno |
| 15700797 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5461 (250 mL) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cassettes | cada uno |
| 11847993 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R5462 (500 ml) | Bastidores, fase líquida; capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cassettes | 1 PCS |
| 15511701 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Viales (2 ml) | Almacenamiento en recipientes/varillas, fase de vapor | cada uno |
| 12790348 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Casetes | cada uno |
| 15247476 | CryoPlus 1 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Divisor de plataforma | cada uno |
| 15227476 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Bastidores, fase de vapor | paquete de 6 |
| 15366524 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas Fenwal 4R9951 (50 ml) | Bastidores, fase líquida | cada uno |
| 15855232 | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 | Bolsas (25 ml) | Cartucho deslizante | cada uno |
Product Code. 17843394
Brand: Thermo Scientific™ 4000333
Description
Diseñados para maximizar la capacidad y proteger la integridad de las muestras. Los cartuchos, bastidores y divisores Thermo Scientific™ CryoPlus™ son para uso con los sistemas de almacenamiento en crioconservación en LN2. Ideales para almacenar sangre, componentes sanguíneos y médula ósea.
Bastidores (líquido)
- Capacidad de la bolsa: 50ml, Fenwal 4R9951, capacidad para 7 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 250ml, Fenwal 4R5461, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, capacidad para 4 cartuchos
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, capacidad para 4 cartuchos
Contenedores
- Capacidad de la bolsa: 50 ml, Fenwal 4R9951, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 250 ml, Fenwal 4R5461, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Fenwal 4R5462, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 500 ml, Gambro DF-200, cartucho de brazo basculante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho deslizante
- Capacidad de la bolsa: 700 ml, Gambro DF-700, cartucho de brazo basculante
Divisores de plataforma
- Fenwal 4R9951 de 50 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5461 de 250 ml para bastidores y cartuchos
- Fenwal 4R5462 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-200 de 500 ml para bastidores y cartuchos
- Gambro DF-700 de 700 ml para bastidores y cartuchos
Specifications
Specifications
| Tipo | Casetes |
| Capacidad (métrico) | 700 mL |
| Modelo de puerta | Corredera |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
| Admite | Bolsas Gambro DF-700 (700 ml) |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.