Learn More
RETSCH CryoMill
Código de producto. 13454886 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
13454886 100/240 V cada uno
1 options
Código de producto. 13454886 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.749.0001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13950.00€
    13566.37€ / paquete de 1
    Ahorro 383.63€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-01-2027
Diseñado para molienda criogénica. CryoMill Retsch™ proporciona una potente molienda de impacto con bolas que tiene como resultado una eficiencia de molienda perfecta.
  • Potente triturador criogénico por impacto y fricción, hasta 30 Hz
  • 3 modos diferentes de molienda (criogénico, seco o húmedo a temperatura ambiente)
  • Sistema de LN2 cerrado (relleno automático) para mayor seguridad, evita cualquier contacto del usuario con LN2
  • Frascos de molienda con tapón de rosca para moliendas a prueba de fugas
  • Amplia gama de accesorios, incluidos2 varios sistemas de alimentación de LN, tarros y bolas de diferentes tamaños, gradillas adaptadoras, materiales
  • Bajo consumo de LN2
  • Interfaz de usuario estructurada claramente, memoria para 9 POE
  • Ciclos de enfriamiento y molienda programables (de 10 s. a 99 min.)
  • Tarro de cerámica disponible
Especificaciones
Tipo de producto CryoMill
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 675 x 385 x 370 mm
Requisitos eléctricos 100/240 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, biología, química/plásticos, materiales de construcción, ingeniería/electrónica, medio ambiente/reciclaje, alimentos, geología/metalurgia, vidrio/cerámica, medicina/productos farmacéuticos
Altura (métrico) 370 mm
Clasificación IP IP30
Longitud (métrico) 675 mm
Fase 1 fases
Tensión 100/240 V
Anchura (métrico) 385 mm
Frecuencia 50/60 Hz