Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Código de producto. p-7213686 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
17 L
34 L
48 L
Requisitos eléctricos:
220-230 V, 50/60Hz
Modelo:
Benchtop, Uso general con impresora
Benchtop, Uso general sin impresora
Freestanding, Uso general con impresora
Freestanding, Uso general sin impresora
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Requisitos eléctricos Modelo Tamaño de la unidad
17171802 17 L 220-230 V, 50/60Hz Benchtop, Uso general con impresora cada uno
17191802 34 L 220-230 V, 50/60Hz Freestanding, Uso general con impresora cada uno
17111812 48 L 220-230 V, 50/60Hz Freestanding, Uso general con impresora cada uno
17181802 17 L 220-230 V, 50/60Hz Benchtop, Uso general sin impresora cada uno
17101812 34 L 220-230 V, 50/60Hz Freestanding, Uso general sin impresora cada uno
17121812 48 L 220-230 V, 50/60Hz Freestanding, Uso general sin impresora cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17171802 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TSCM17PV
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Los congeladores de velocidad controlada (CRF) Thermo Scientific CryoMed están diseñados pensando en la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para sus necesidades de preparación de muestras.
Para los clientes del sector de la investigación, la terapia celular y genética, la producción de vacunas y los biobancos, el congelador de velocidad controlada (CRF) CryoMed proporciona resultados de congelación precisos y repetibles que protegen las muestras de la congelación intracelular. El CRF de CryoMed cuenta con una trazabilidad de datos mejorada a través de una interfaz de usuario con pantalla táctil y ofrece perfiles de congelación personalizables a la vez que es compatible con la norma 21 CFR parte 11 y las necesidades de las GMP.
Los congeladores de velocidad controlada (CRF) Thermo Scientific CryoMed están diseñados teniendo en cuenta la fiabilidad, la protección y la trazabilidad de los datos para la preparación de muestras y las necesidades de producción de GMP.
Funcionamiento sencillo con trazabilidad de datos mejorada
  • La pantalla táctil intuitiva permite una fácil configuración, operación y revisión de un proceso de congelación
  • Seis perfiles de congelación preestablecidos y espacio para hasta 14 perfiles de congelación personalizados definidos por el usuario
  • La interfaz de usuario de la pantalla táctil integrada registra el uso y los eventos para cumplir con los requisitos de la norma 21 CFR parte 11
  • La exportación de datos por USB de los registros de ejecución en archivo .pdf es compatible con la norma 21 CFR parte 11
  • Seguridad del usuario: 3 niveles de accesibilidad del usuario
  • La función «Run last» permite ejecutar consecutivamente el mismo perfil con solo pulsar un botón
  • El software de interfaz para PC permite el funcionamiento remoto, la revisión de las ejecuciones y la creación de perfiles personalizados
Monitorización de la ejecución en tiempo real para la protección de la muestra
  • Las temperaturas de la cámara y de la muestra se controlan mediante termopares de tipo T, lo que elimina el tiempo de retardo y proporciona una respuesta en “tiempo real”
  • Alarmas estándar para alertar a los usuarios de los fallos de los termopares, el mal funcionamiento del calentador, los límites de temperatura alta/baja, el seguimiento de la temperatura, los fallos de alimentación y la finalización del ciclo
  • Contactos de telealarma
  • Impresora térmica opcional
Rendimiento de temperatura fiable para un uso de alto rendimiento
  • Las válvulas solenoides dobles están diseñadas para equilibrar el volumen de inyección de LN2 para un control preciso de la temperatura y una congelación acelerada
  • El indicador de mantenimiento preventivo para la sustitución del solenoide de LN2 limita el tiempo de inactividad
  • El control y la uniformidad de la temperatura se consiguen a través de un sistema de anillo de inyección de nitrógeno líquido y de manipulación de aire
  • Compatible con las técnicas de limpieza VHP
  • Espuma aislante respetuosa con el medio ambiente
  • Acero inoxidable tipo 304 con acabado exterior con recubrimiento de pintura en polvo
La garantía varía según la región. Consulte a su representante local para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Congelador de tasa controlada
Capacidad (imperial) 0,6 pies cúb.
Capacidad (métrico) 17 L
Intervalo de temperatura De -180 °C a +50 °C
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Certificaciones/conformidad CE
Modelo Benchtop, Uso general con impresora
Pantalla Interfaz de usuario de pantalla táctil
Garantía La garantía varía según la región. Consulte al representante de ventas local para obtener más información.
Carga de muestras Carga frontal
Dimensiones (F x An x Al) exteriores 24,3 x 37,3 x 21,7 in (61 x 94,7 x 55,1 cm)
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 x 7 x 12 in (33 x 17,8 x 30,5 cm)
Opciones de vigilancia Alarms, Remote Alarm Contacts
Salidas de datos Exportación de datos a memoria USB
Registro de datos integrado Sí
Capacidad de programación del PC Software de interfaz de PC compatible
Conectividad Compatible con Thermo Fisher Connect
Amperaje 12 A
Tipo de tapón UE
Tensión 208/230 V
Requisitos eléctricos 220-230 V, 50/60Hz
Capac. viales <380
compresor Air-cooled
Peso (imperial) 154 lb
Peso (métrico) 69,8 kg