Descripción
Mejore la funcionalidad de los congeladores criogénicos de velocidad controlada Thermo Scientific™ con estos sensores CryoMed™.
Características:
- Sensores termopares para tubos criogénicos, tubos capilares en funda y viales de muestras.
- Incluye enchufe macho
Recomendada para:
Para aplicaciones de congelación con velocidad controlada de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sensores termopares |
| Tipo | Sensores termopares |
| Capacidad (imperial) | 7,06 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | 1,2/2,0 tubos criogénicos en CryoMed |
| Tipo de tapón | Hombre |
| Admite | Tubo criogénico, funda, vial |