Learn More
Taylor Wharton™ Sistema de almacenamiento criogénico Serie K 24K con controlador de nivel automático CryoCon
Código de producto. 11763769
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
360 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11763769 360 L cada uno
1 options
Código de producto. 11763769 Proveedor Taylor Wharton™ N.º de proveedor 24K+M505K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25535.00€
    23836.67€ / paquete de 1
    Ahorro 1698.33€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-04-2027
Los sistemas de la Serie K de alta capacidad se adaptan a diversos sistemas de control de inventario. Están conectados a un tanque de nitrógeno líquido mediante una manguera y están equipados con un controlador de nivel automático CryoCon que monitorea y controla el nivel de nitrógeno líquido.
Sistema criogénico 24K
  • Almacenamiento de vapor o líquido
  • Rendimiento de vacío superior:
  • Recipiente de vacío de acero inoxidable/gabinete duradero con recubrimiento en polvo
  • Montado sobre ruedas
  • Alta capacidad: admite hasta 38 350 viales de 2 ml o hasta 739 500 pajitas de 0,25 ml
  • Se adapta a varios sistemas de control de inventario.
  • La manguera conecta el 24K a un tanque de nitrógeno líquido.
  • Adecuado para el almacenamiento de muestras biológicas u objetos más grandes, como órganos para trasplantes.
Sistema de nivelación CryoCon
  • Monitorea y controla el nivel de nitrógeno líquido.
  • Cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos MDD 93/42 CE
  • Visualización de nivel y recarga automática de nitrógeno.
  • Visualización y control de temperatura
  • Alarmas de alta temperatura, falla del sensor de nivel, bajo suministro de nitrógeno, tapa abierta y acceso no autorizado
  • Permite el llenado manual
  • Registro de datos con puerto serie para PC o impresora
  • Llenado simultáneo o secuencial en caso de múltiples instalaciones
  • Conexión para control centralizado de bypass de gas
  • Desempañado automático al abrir la tapa
  • Enfriamiento rápido cuando la tapa está cerrada
  • Acceso y programación controlados por contraseña
  • Las actualizaciones de software se pueden enviar por correo electrónico.
  • Las opciones disponibles son: Interfaz RS 485, derivación de gas (individual), interfaz de 4-20 mA, 0-2 y 0-10 V para registro de temperatura, software para PC CryoData, cable para PC/impresora
Especificaciones
Descripción Sistema de almacenamiento criogénico con controlador de nivel automático CryoCon
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento criogénico de alta capacidad
Incluye Controlador CryoCon
Cantidad 1 unidad
Peso (imperial) 405.7 lb.
Peso (métrico) 184 kg
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 864 x 965 x 1118 mm
Velocidad evaporación estática 7 l/día
Diámetro (métrico) 787 mm (cuello)
Modelo 24K
Tiempo contención estático 52 días
Tipo Cryokonservator 24K
Capacidad (métrico) 360 L