Learn More
Bel-Art™ Etiquetas para almacenamiento criogénico
Descripción
- El adhesivo fuerte y permanente mantiene la adhesión al vidrio, plástico y cartón
- Organice y etiquete muestras para el almacenamiento en frío a corto o largo plazo
- Disponibles en láminas o rollos
- Para entornos °de -196 C
- Etiquetas con forma de puntos y rectángulos, aptas para tubos criogénicos de 0,5 a 2 ml
- Rectángulo de 67 x 25 mm para etiquetado de tubos grandes, cajas criogénicas y racks
- Etiqueta con recubrimiento de grosor de 7 mils
- Utilícelas con tintas de impresora no solubles en agua y rotuladores/bolígrafos o con bolígrafo para superficie húmeda
- Para retirar fácilmente las etiquetas, utilice Label-Off™ Removedor de etiquetas
- Esterilizable en autoclave a 121 °C (250 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Permanente |
| Recubrimiento | Laminado |
| Color | Blanco |
| Pantalla | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster |
| Caras imprimibles | Imprimible por una cara |
| Print Technology | Inyección de tinta |
| Mostrar más |