Learn More
Cole-Parmer™ Etiqueta criogénica para impresoras láser
Código de producto. 15319091 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15319091 Blanco cada uno
1 options
Código de producto. 15319091 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0653006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.91€
    88.07€ / paquete de 1
    Ahorro 1.84€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La etiqueta criogénica para impresoras láser es ideal para el almacenamiento criogénico y soporta temperaturas °de -321 F a +302 °F (-196 °C a +150 °C).
  • No atasca las impresoras láser.
  • Resistente a detergentes, aceites, solventes y agentes cáusticos sin pelarse ni desprenderse.
  • Estas etiquetas, que no atascan las impresoras láser, soportarán almacenamiento convencional y criogénico hasta -321 °F (-196 °C), baños de agua hirviendo hasta 212 °F (100 °C) y calor seco hasta 302 F (150 °C).
  • Las etiquetas se adhieren a la mayoría de los plásticos, vidrios y metales.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Despegar y pegar
Color Blanco
Acabado Opaco
Formato Etiqueta
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de tubos y gradillas de almacenamiento criogénico
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Intervalo de temperatura (imperial) -321 °F a +302 °F
Intervalo de temperatura (métrico) -196° hasta +150 °C
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38.1 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19 mm