Learn More
Cole Parmer Etiquetas criogénicas
Código de producto. 12867690 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño (imperial):
1-9/81,28 cm x 12,7 mm (32 x 0,5 pulg)
Tamaño de la unidad:
paquete de 1700
Código de producto. Tamaño (imperial) Tamaño de la unidad
12867690 1-9/81,28 cm x 12,7 mm (32 x 0,5 pulg) paquete de 1700
1 options
Código de producto. 12867690 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 6220670
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Las etiquetas criogénicas Cole Parmer se utilizan con impresoras láser. Las hojas planas resistentes al calor no se atascan en las impresoras láser.
Especificaciones
Tipo de adhesivo Baja temperatura
Para utilizar con (equipo) Impresoras láser
Tamaño (imperial) 1-9/81,28 cm x 12,7 mm (32 x 0,5 pulg)
Intervalo de temperatura (métrico) -190°C a +150°C
Anchura (imperial) 0,5 in