Learn More
Sperian™ Guantes criogénicos Honeywell™
Descripción
- Cuero flor de piel de vaca con silicona repelente al agua
- Corte Gunn, pulgar con solapa, estilo crispin
- Refuerzo entre el pulgar y el dedo índice
- Puño de cuero de serraje de 200 mm
- Correa de ajuste de Velcro™ en el lateral de la palma
- El puño ofrece una buena protección del antebrazo frente a los riesgos mecánicos y limita los riesgos de intrusión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Guantes criogénicos |
| Tamaño | 9 |
| Longitud (métrico) | 400 mm |