Learn More
Thermo Scientific™ Cajas criogénicas
Código de producto. 15853600 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Caja criogénica cuadrada
Caja punta de flecha
Cajas de crioconservación
CryoPlus 1,2,3,4
Tipo:
Caja de acero inoxidable
Caja de cartón de fibra
Rack vertical de fase líquida
Separador de cartón
Admite:
Cajas
Cajas criogénicas
Capac. viales:
25
40
81
100
300
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo Admite Capac. viales Tamaño de la unidad
15853600 Caja criogénica cuadrada Separador de cartón Cajas 25 cada uno
11804550 Caja criogénica cuadrada Separador de cartón Cajas 100 cada uno
10222240 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas criogénicas 100 cada uno
15162784 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 100 cada uno
10465245 Cajas de crioconservación Separador de cartón Cajas 40 cada uno
11781569 Caja punta de flecha Separador de cartón Cajas 81 cada uno
10752454 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 40 cada uno
11771569 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 81 1 PCS
15126443 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de cartón de fibra Cajas 81 cada uno
11814550 CryoPlus 1,2,3,4 Caja de acero inoxidable Cajas 100 1 PCS
11839700 CryoPlus 1,2,3,4 Rack vertical de fase líquida Cajas 300 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15853600 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 189387
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.77€
    8.20€ / paquete de 1
    Ahorro 0.57€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Cajas de cartón
  • Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
  • Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
  • Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
  • Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
  • Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
  • Cuadradas (2 o 4 ml)
  • Punta de flecha (2 ml)
†Las cajas de acero inoxidable no incluyen divisores de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Separador de cartón
Capacidad (métrico) 5 mL
Para utilizar con (equipo) Caja criogénica cuadrada
Incluye 25-cell
Capac. viales 25
Admite Cajas