Description
Para uso en sistemas de almacenamiento en crioconservación en nitrógeno líquido (LN2) Thermo Scientific™ CryoPlus.
Maximice la capacidad de almacenamiento con las cajas de crioconservación Thermo Scientific.
Cajas de cartón
- Verticales (2 ml con divisor de 100 celdas)
- Cuadradas (2, 4 o 5 ml con divisor de 100 celdas)
- Punta de flecha (2, 4 o 5 ml con divisor de 81 celdas)
Cajas de policarbonato
- Verticales (2 ml con división de 100 u 81 celdas)
- Cuadradas (2 ml con división de 100 o 81 celdas; 4 ml con división de 81 celdas)
Cajas de acero inoxidable†
- Cuadradas (2 o 4 ml)
- Punta de flecha (2 ml)
Specifications
Specifications
| Tipo | Caja de cartón de fibra |
| Capacidad (imperial) | 7,06 pies cúb. |
| Capacidad (métrico) | 2 mL |
| Para utilizar con (equipo) | CryoPlus 1,2,3,4 |
| Incluye | 81-cell Divider |
| Capac. viales | 81 |
| Admite | Cajas |