Learn More
GA International Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage with Back Slit
Código de producto. 17840018
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Verde
Dimensions (LxW):
25,4 x 12,7 mm
32 x 7,6 mm
Diámetro (métrico):
25,4 mm
76,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 4000
paquete de 5000
paquete de 8000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensions (LxW) Diámetro (métrico) unitSize
17840018 Blanco 32 x 7,6 mm 76,2 mm paquete de 8000
17889027 Blanco 32 x 7,6 mm 25,4 mm paquete de 4000
17899277 Azul 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm paquete de 1000
17899767 Verde 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm paquete de 1000
17889367 Blanco 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm paquete de 1000
17850268 Amarillo 25,4 x 12,7 mm 25,4 mm paquete de 1000
17830648 Azul 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm paquete de 5000
17880438 Verde 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm paquete de 5000
17810718 Blanco 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm paquete de 5000
17870718 Amarillo 25,4 x 12,7 mm 76,2 mm paquete de 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17840018 Proveedor GA International N.º de proveedor JTTA553NPSBC38WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion. Will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in a large range of sizes, colors and configurations
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 8000/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -321°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +110 °C
Dimensions (LxW) 32 x 7,6 mm
Longitud (imperial) 0.3 in.
Longitud (métrico) 7.6 mm
Anchura (imperial) 1.26 in.
Anchura (métrico) 32 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 76,2 mm