Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas de banco de sangre Cryofuge 8 y 16 con tecnología GreenCool
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Las centrífugas para banco de sangre Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 están diseñadas específicamente para aplicaciones de bancos de sangre. Cuentan con la tecnología GreenCool, un sistema de enfriamiento de refrigerante natural (CO2) de última generación, que reduce el impacto ambiental (GWP de 1). Esta tecnología avanzada reduce el consumo de energía y mejora el rendimiento general de refrigeración, lo que reduce los costes operativos. Las centrífugas Cryofuge proporcionan una operación intuitiva y cumplen con los estándares globales. La ergonomía mejorada, los niveles de ruido reducidos y el peso más ligero contribuyen a mejorar el entorno del laboratorio.
Las centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 8 y 16 son centrífugas de alta capacidad diseñadas específicamente para aplicaciones de bancos de sangre y procesamiento de sangre. Estos innovadores instrumentos de pie incorporan la tecnología GreenCool, que utiliza un sistema de refrigeración con refrigerante de CO2 natural que cumple con las próximas normativas de gases fluorados de la UE y la EPA de EE. UU. Este refrigerante cuenta con un potencial de calentamiento global (GWP) de 1, mientras que garantiza un funcionamiento respetuoso con la capa de ozono, lo que reduce significativamente el impacto ambiental del funcionamiento de la centrífuga. Además, la tecnología GreenCool ofrece un consumo de energía reducido, una menor producción de calor, tiempos de enfriamiento rápidos y una excelente estabilidad de la temperatura.
Disponible en dos modelos, estas centrífugas ofrecen la flexibilidad para seleccionar rotores de mayor capacidad o para adaptarse a los flujos de trabajo existentes, con una opción de cuatro rotores Thermo Scientific HAEMAFlex:
- Cryofuge 8: Capacidad de hasta 6 x 550 mL y 8 x 550 mL bolsas de sangre. Velocidad/RCF máximas: 5000 rpm/7295 x g
- Cryofuge 16: Capacidad de hasta 12 x 550 mL y 16 x 550 mL bolsas de sangre. Velocidad/RCF máximas: 4700 rpm/7187 x g
Ambos modelos se fabrican en Alemania en una instalación certificada de cero residuos que usa energía 100 % renovable.
La serie Cryofuge proporciona una capacidad excepcional para el procesamiento de grandes volúmenes al mismo tiempo que mantiene una operación intuitiva y estándares de cumplimiento global. La ergonomía mejorada, los niveles de ruido reducidos y el peso más ligero contribuyen a mejorar el entorno del laboratorio. Las centrífugas son compatibles con varios rotores, cestillos, revestimientos, adaptadores, consumibles y software, lo que ofrece una solución integral para el procesamiento de sangre eficiente y sostenible en instalaciones modernas.
Características Thermo Scientific:
- Tecnología Greencool: El sistema de refrigeración por refrigerante natural proporciona hasta un 8 % de ahorro de energía en comparación con el modelo anterior y reduce los costes operativos.
- Función Auto-Door: Esta función permite abrir y cerrar la puerta de la centrífuga de forma automática con tan solo accionar el botón pulsador.
- Función Auto-Lid: Apertura y cierre instantáneos del rotor con almacenamiento en la tapa para mayor comodidad del usuario.
- Función de efecto centrífugo acumulado (ACE): Esta función ajusta de manera automática la duración de la centrifugación para tener en cuenta y eliminar las variaciones de aceleración/desaceleración que, de otro modo, impedirían la separación completa de las plaquetas.
- Interfaz Centri-Touch: La pantalla brillante, muy visible y fácil de usar con guantes proporciona un control intuitivo y una visualización de datos, lo que simplifica la configuración de la centrifugación con la función Thermo Scientific Centri-Cross para convertir sus protocolos existentes.
- Tecnología Eco-Spin: Ahorro de energía de hasta un 64 % con rotores con protección.
- Gestión de datos: Compatible con el software de gestión de datos Centri-Log Plus para cumplimiento con la norma 21 CFR parte 11 de la FDA.
- Conectividad: Aplicación Centri-Vue para supervisión y control remotos instantáneos.
Estándares globales:
- Aprobación UL
- Marcado CE para el Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios
- Aprobación por la FDA estadounidense
- Cumple con RoHs
- Cumple con WEEE
- IEC 61010-1
- IEC 61010- 2-020
- IEC 61010- 2-101
- IEC 61326-1, Clase B
- IEC 61326- 2-6
- IEC 62304
- IEC 62366
- EN ISO 14971
- EN ISO 13485
Descargo de responsabilidad legal: Los productos mencionados en esta página son producto sanitarios que se usan con fines clínicos. Es responsabilidad del cliente garantizar que el rendimiento del producto sea adecuado para los usos o aplicaciones específicos del cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 x 550 mL y 8 x 550 mL bolsas de sangre |
| Vel. máx | 5,000 rpm |
| RCF máx. | 7295 x g |
| Refrigerado | Sin CFC |
| Línea de productos | Cryofuge |
| Tensión | 200/240 V |
| Tipo de producto | Cryofuge 8 grande |