Learn More
Thermo Scientific™ Sistemas de almacenamiento criogénico de alta eficiencia CryoExtra™ con batería de reserva de 1770 l
Código de producto. 17334650 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1770 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17334650 1770 L cada uno
1 options
Código de producto. 17334650 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CE8194BB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96939.22€
    91200.00€ / paquete de 1
    Ahorro 5739.22€
    5% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas de respaldo de baterías integrados que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Diseñada para el almacenamiento en fase líquida y de vapor, la serie Thermo Scientific™ CryoExtra™ incluye monitorización automatizada de la temperatura, control de nivel de LN2 basado en microprocesador y sistemas con batería de reserva integrada que proporcionan tranquilidad para muestras valiosas.
Versatilidad
  • CryoExtra acepta gradillas verticales y horizontales
  • Comodidad de usuario garantizada y práctico espacio de trabajo integrado
  • Diseñado para almacenamiento en fase de vapor
  • Escalón plegable para mayor comodidad del usuario
Calidad
  • Excelente uniformidad de temperatura
  • Pantalla de temperatura LED de gran tamaño
  • Tapa que se puede bloquear para proteger las muestras
  • Alarmas y monitorización de temperatura avanzada
  • Control de nivel LN2 basado en microprocesador
Incluye:
Sistema con batería de reserva integrada: la alimentación de la batería se utiliza para mantener la alimentación del controlador para actualizaciones de temperatura y nivel durante un corte de alimentación.
Reflector a 45° de 1,3 cm (0,5 pulg), manguera flexible de acero inoxidable de 6′ (1,8 m)
Requiere:
Depósito de suministro LN2  de baja presión de 22 psi (se vende por separado)
Compatible con:
Pregunte a su representante del servicio de atención al cliente sobre las gradillas y los accesorios para sistemas de almacenamiento CryoExtra.
Nota:
Separación de altura del producto: 77 pulg para CryoExtra 20 y CryoExtra 40; 88 pulg para CryoExtra 80; 93 pulg para CryoExtra 94
Información sobre pedidos:
  • Las gradillas, los recipientes, los bastidores y los elevadores opcionales le permiten crear un sistema de inventario organizado que le ofrece unas capacidades de almacenamiento óptimas en la fase líquida o en la fase de vapor. Para obtener más información, póngase en contacto con su servicio de Atención al cliente o representante comercial.
  • La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Auto-llenado LN2 Almacenamiento criogénico
Capacidad (imperial) 62,5 cu. ft.
Capacidad (métrico) 1770 L
No. of Doors 1
Material de la cabina Acero inoxidable
Aislamiento Vacío
Acabado exterior Acero inoxidable
Certificaciones/conformidad CE
Ruedas giratorias Ruedas de 3 in (estándar)
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 60 x 60 x 73,19 in (1524 x 1524 x 1859 mm)
Diámetro (imperial) 60 in.
Diámetro del interior del cuello (imperial) 25 in.
Diámetro (métrico) 1524 mm
Diámetro del interior del cuello (métrico) 635 mm
Opciones de vigilancia Puerto de acceso para sonda independiente
Amperaje 0,73 A a 110 V y 0,35 A a 230 V
Tensión 100/230 V
Requisitos eléctricos 100-230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Capac. viales 93.000 Capacidad del vial de 2 mL (máx.)
Peso con embalaje (imperial) 2470 lb.
Peso con embalaje (métrico) 1123 kg
Peso (imperial) 1721 lb.
Peso (métrico) 781 kg
Admite Viales (93.000 x 2 mL)