Learn More
Eppendorf™ CryoCube, Premium& HEF Respaldo de CO2 , 230 V
Descripción
Sistema de respaldo de CO2, 230 V/50 Hz, CryoCube™ Serie F570, CryoCube™ Serie FC660, Premium y HEF™ - Equipado con una batería de respaldo para proteger temporalmente el contenido de su congelador en caso de corte de energía. - Disponible en CO2 líquido y LN2. El CO2 líquido puede mantener temperaturas entre -50 °C y -70 °C, mientras que LN2 puede bajar hasta -85 °C- Ambos sistemas pueden instalarse de fábrica con su pedido de congelador o instalarse en el lugar - Información: CO2 y LN2 no son sistemas intercambiables - Para Premium U410; U410 HEF; CryoCube Serie F570; CryoCube Serie FC660
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Congeladores |
| Tensión | 230 V |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |