Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Bastidor F740
Descripción
- Rack de acceso lateral (MÁX)
- Material: acero inoxidable
- Para congeladores ULT: CryoCube™ Serie F740 de 3 compartimentos
- Para congeladores ULT: CryoCube Serie F740 de 3 compartimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Admite | Cajas |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 8 |
| Forma | Rectangulares |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 56.9 × 13.9 × 27.7 cm |
| Longitud (métrico) | 563 mm |
| Mostrar más |