Learn More
Eppendorf™ CryoCube™ Bastidor F740
Código de producto. 17966250
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Altura (métrico):
277 mm
330 mm
339 mm
343 mm
406 mm
414 mm
missing translation for 'unitSize':
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Altura (métrico) missing translation for 'unitSize'
17966250 339 mm cada uno
17976250 277 mm cada uno
17956250 330 mm cada uno
17946250 343 mm cada uno
17996250 406 mm cada uno
17986250 414 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17966250 missing translation for 'mfr' Eppendorf™ missing translation for 'supplierNo' 6001081910
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CryoCube™ El rack F740 proporciona un almacenamiento integral de muestras en un congelador ULT con racks metálicos que permiten un uso óptimo del espacio y una fácil reubicación de las cajas de muestras.
  • Rack de acceso lateral (MÁX)
  • Material: acero inoxidable
  • Para congeladores ULT: CryoCube™ Serie F740 de 3 compartimentos
  • Para congeladores ULT: CryoCube Serie F740 de 3 compartimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris
Admite Cajas
Material Acero inoxidable
Posiciones 20
Forma Rectangulares
Apilables N.º
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 56.9 × 13.9 × 33.9 cm
Longitud (métrico) 563 mm
Incluye Gradilla
Tipo de producto Gradilla para congelador
Estantes Ninguno
Altura (métrico) 339 mm
matriz, red, conjunto 4 x 5
Anchura (métrico) 140 mm