Learn More
Greiner Bio-One Tubos criogénicos Cryo.s con rosca interna
Descripción
- Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
- Estériles, apirógenos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
- Con marcado CE (CE/IVD)
- Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
- Apto para su envío en avión
- Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
- 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
- Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
- Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
- Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
- Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de almacenamiento criogénico |
| Color del tapón | Azul |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1 ml |
| Forma del fondo | Fondo cónico, base de pie en estrella |
| Material | Polipropileno |
| Incluye | Área de escritura, insertos de tapa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +121 °C |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |