Learn More
Greiner Bio-One Tubos criogénicos Cryo.s con rosca interna
Descripción
- Libres de ADN humano, endotoxinas, ADNasa y ARNasa detectables
- Estériles, apirógenos, no citotóxicos y no contienen metales pesados
- Con marcado CE (CE/IVD)
- Por cuestiones de seguridad, los tubos Cryo.s se deben almacenar en un congelador o, de forma exclusiva, en nitrógeno líquido en fase gaseosa
- Apto para su envío en avión
- Con un área de escritura blanca resistente a los arañazos
- 150 insertos por caja (para el etiquetado adicional de los tapones)
- Aptos para el almacenamiento a -20 °C, -80 °C y en la fase de vapor del LN2
- Disponible con distintos colores de tapón y volúmenes de trabajo
- Polipropileno ultrapuro de grado médico, certificado según la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) como material libre de sustancias lixiviables
- Gradillas y cajas de almacenamiento para accesorios disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Azul |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Forma del fondo | Redondo |
| Material | Polipropileno |
| Estilo de rosca | Internal |
| Incluye | Área de escritura, insertos de tapa |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -196 °C a +121 °C |
| Esterilidad | Estéril |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |
Título del producto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?