Learn More
Thermo Scientific™ Guantes criogénicos, hasta la muñeca
Código de producto. p-7219197 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15137665 Pequeño 1 par
15649316 M 1 par
15659316 L 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15137665 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 189573
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
  • Protección cómoda, ligera y transpirable
  • Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
  • Disponibles en diversos tamaños
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Descripción Hasta la muñeca
Color Azul
Tamaño Pequeño
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm