Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Guantes criogénicos impermeables rosas hasta el codo
Código de producto. p-7219193
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
1 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30245499 Medio 1 par
30245501 Grande 1 par
30245500 XL 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Código de producto. 30245499 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor PEBMWP
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Un forro fino y sin costuras, 100% impermeable, ofrece protección contra derrames y salpicaduras. Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320&de
Un forro fino y sin costuras, 100% impermeable, ofrece protección contra derrames y salpicaduras. Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320 &d
  • Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Un forro fino y sin costuras 100% impermeable proporciona protección contra derrames y salpicaduras
  • Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
  • Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420, EN 511
Descripción Longitud hasta el codo
Color Rosa
Hand Específico
Material Tejido
Tipo de producto Guantes criogénicos resistentes al agua
Tamaño Medio
Norma EN388 Sí
Para utilizar con (aplicación) Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras
Serie Cryo-Gloves™
Temperatura mín. (imperial) -320 °F
Temperatura mín. (métrico) -196 °C
Longitud (imperial) 17,3/19,8 in
Longitud (métrico) Entre 44 y 50 cm