Learn More
Thermo Scientific™ Guantes criogénicos, hasta el codo
Código de producto. p-7219199 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
M
L
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15323204 M 1 par
15499509 L 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15323204 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 189564
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
  • Protección cómoda, ligera y transpirable
  • Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
  • Disponibles en diversos tamaños
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Longitud hasta el codo
Color Azul
Hand Específico
Tamaño M
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas
Longitud (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 45,7 cm