Descripción
Manipule con seguridad las muestras de almacenamiento ultrabajo y criogénico con estos guantes criogénicos que ofrecen un alto nivel de protección térmica.
- Protección cómoda, ligera y transpirable
- Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
- Disponibles en diversos tamaños
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Specifications
Specifications
| Descripción | Longitud hasta el codo |
| Color | Azul |
| Hand | Específico |
| Tamaño | L |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de muestras procedentes del almacenamiento a temperaturas ultrabajas y criogénicas |
| Longitud (imperial) | 18 in |
| Longitud (métrico) | 45,7 cm |