Learn More
Tempshield™ Guantes criogénicos Cryo-Gloves™, azules, hasta el hombro
Descripción
Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320 °F).
- Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
- Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
- El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
- Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
- No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420, EN 511 |
| Descripción | Longitud hasta el hombro |
| Color | Azul |
| Hand | Específico |
| Tipo de producto | Guantes criogénicos |
| Tamaño | XL |
| Norma EN388 | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados |
| Serie | Cryo-Gloves™ |
| Temperatura mín. (imperial) | -320 °F |
| Mostrar más |