Learn More
Tempshield™ Guantes criogénicos Cryo-Gloves™, azules, hasta el antebrazo
Código de producto. 15878542
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
1 par
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15878542 Pequeño 1 par
11390530 Medio 1 par
11873811 Medio cada uno
11883811 Grande 1 par
16082222 XL 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Código de producto. 15878542 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor EBS
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
No aptos para la inmersión en nitrógeno líquido o para su uso cerca de llamas o áreas peligrosas donde se podría producir un encendido.
Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320°F).
Los materiales de última generación y la construcción multicapa proporcionan protección criogénica para aplicaciones ultrabajas de hasta -196 °C (-320 °F).
  • Protección criogénica para aplicaciones ultrafrías de hasta -196 °C (-320 °F)
  • Los materiales de última generación y la construcción multicapa permiten un nivel máximo de protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento aleja la humedad de las manos para mantener la comodidad durante largos periodos de desgaste
  • Ideal para aplicaciones en las que la función es importante y la seguridad es fundamental
  • No está indicado para la inmersión en nitrógeno líquido ni en otros líquidos criogénicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 420, EN 511
Descripción Longitud hasta el codo
Color Azul
Hand Específico
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño Pequeño
Norma EN388 Sí
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de hielo seco, congeladores de baja/baja temperatura y sistemas criogénicos cerrados
Serie Cryo-Gloves™
Temperatura mín. (imperial) -321 °F
Temperatura mín. (métrico) -196 °C
Longitud (imperial) 17,3/19,8 in
Longitud (métrico) Entre 44 y 50 cm