Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Código de producto. 11863881
Change view
Click to view available options
Modelo:
Hombro
Longitud hasta la mitad del antebrazo
Tamaño de la unidad:
1 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11863881 Longitud hasta la mitad del antebrazo 1 par
16052252 Hombro 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11863881 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor MAS
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los materiales de última generación y la fabricación multicapa de los guantes Cryo-Gloves™ permiten la máxima protección térmica, flexibilidad y destreza, tan esenciales para su funcionamiento y seguridad. El revestimiento interior térmico de alto rendimiento desecha la humedad y mantiene la comodidad durante periodos prolongados.
  • Ofrece protección en entornos ultrafríos de hasta -196 °C
  • Máxima protección térmica, flexibilidad y destreza
  • El revestimiento interior desecha la humedad para mayor comodidad durante un uso prolongado
  • Cat. II CE, EN 511, EN 388, EN 420
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría II CE, EN 511, EN 388, EN 420
Color Azul
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño Pequeño
Modelo Longitud hasta la mitad del antebrazo
Temperature (Metric) Max de -196 °C
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de hielo seco, congeladores a temperatura baja y ultrabaja, sistemas criogénicos cerrados