Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™
Código de producto. 16092262
Cambiar vista
Click to view available options
Temperature (Metric) Max:
de -196 °C
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Temperature (Metric) Max Tamaño de la unidad
16092262 de -196 °C 1 par
1 options
Código de producto. 16092262 Proveedor Tempshield™ N.º de proveedor WRXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    316.00€
    193.27€ / 1 pares
    Ahorro 122.73€
    38% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Los guantes Cryo-Gloves™ proporcionan una gran movilidad y protección de manos al trabajar con aplicaciones ultrafrías. La construcción multicapa permite un nivel máximo de protección térmica y el revestimiento interior térmico aleja la humedad de las manos, manteniendo la comodidad durante periodos prolongados.
  • Para aplicaciones ultrafrías hasta -196 °C
  • Categoría CE III: EN 511, EN 388, EN 420
  • El revestimiento térmico de alto rendimiento que expulsa la humedad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) N.º de cat. CE III, EN 511, EN 388, EN 420
Color Azul
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño XL
Modelo Muñeca
Temperature (Metric) Max de -196 °C
Para utilizar con (aplicación) Dispensación/transferencia de líquidos criogénicos, extracción de muestras de líquidos criogénicos y contenedores criogénicos abiertos con posibilidad de exposición a líquidos/salpicaduras
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™