Learn More
Thermo Scientific™ Guantes criogénicos, hasta el antebrazo
Código de producto. 12682715 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
L
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
12682715 L 1 par
1 options
Código de producto. 12682715 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    434.35€
    397.00€ / 1 pares
    Ahorro 37.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Manipule muestras de almacenamiento criogénico y a temperaturas ultrabajas con estos guantes criogénicos que ofrecen una elevada protección térmica.
  • Protección cómoda, ligera y transpirable
  • Hebillas laterales que permiten abrocharlos y desabrocharlos rápidamente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Hasta el antebrazo
Tipo de producto Guantes criogénicos
Tamaño L
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de muestras de almacenamiento ultrarbajo y criogénico
Longitud (imperial) 14 in
Longitud (métrico) 35,56 cm