Learn More
Thermo Scientific™ Tempshield™ Cryo Aprons
Código de producto. 15425764 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15425764 Grande cada uno
16449019 Pequeño cada uno
11766287 Medio cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15425764 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 189453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    623.00€ / paquete de 1
    Ahorro 42.00€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja su ropa con los delantales criogénicos Thermo Scientific™, disponibles en tallas pequeña, mediana y grande.
Proteja su ropa con los delantales criogénicos Thermo Scientific™, disponibles en tallas pequeña, mediana y grande.
  • Pequeña: 91,4 cm
  • S.O.C.: 106,7 cm
  • Grande: 121,9 cm
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal criogénico
Tamaño Grande
Color Azul
Certificaciones/conformidad CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Anchura (imperial) 48 pulg
Anchura (métrico) 121,9 cm
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688