Learn More
Welch™ Bomba de vacío de paletas giratorias de accionamiento directo CRVpro™
Product Code. 16258250 Shop All Welch Ilmvac Products
Change view
Click to view available options
Modelo:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Desplazamiento de aire:
100 l/min
133 l/min
305 l/min
436 l/min
551 l/min
78 l/min
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
18,2 x 6,1 x 9,1 in
22,4 x 8,1 x 11,4 in
Peso (imperial):
46,3 lb
48,5 lb
49,6 lb
81,6 lb
84,9 lb
87 lb
Unit Size:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Modelo Desplazamiento de aire Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Peso (imperial) Unit Size
16258250 CRVpro 30 551 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in 87 lb cada uno
16228250 CRVpro 4 78 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in 46,3 lb cada uno
15706275 CRVpro 6 100 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in 48,5 lb cada uno
15852782 CRVpro 8 133 l/min 18,2 x 6,1 x 9,1 in 49,6 lb cada uno
16238250 CRVpro 16 305 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in 81,6 lb cada uno
16248250 CRVpro 24 436 l/min 22,4 x 8,1 x 11,4 in 84,9 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16258250 Supplier Welch™ Supplier No. 330200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6020.00€
    5432.11€ / paquete de 1
    Ahorro 587.89€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La resistente bomba de vacío CRVpro pertenece a la nueva generación de bombas de paletas giratorias de dos etapas de alto rendimiento de Welch.
  • Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas Welch Gardner Denver CRVpro
  • La resistente bomba de vacío CRVpro pertenece a la nueva generación de bombas de paletas giratorias de dos etapas de alto rendimiento de Welch.
  • La bomba impresiona por su larga vida útil, su fiabilidad absoluta y sus bajos requisitos de mantenimiento.
  • Esto se ha habilitado gracias a tres innovaciones principales:
    • Su baja temperatura de funcionamiento, que ralentiza los procesos de corrosión potenciales y reduce el consumo de aceite.
    • Su gran depósito de aceite garantiza una baja concentración química, lo que contribuye a prolongar los intervalos de intercambio de aceite.
    • Su revestimiento interior especial aumenta la resistencia a productos químicos de la bomba.
  • Contenido de la entrega: Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 litros de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Incluye Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 l de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción
Velocidad motor 1450 rpm
Certificaciones/conformidad cUL y CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,4 x 8,1 x 11,4 in
Modelo CRVpro 30
Peso (imperial) 87 lb
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Bomba de vacío de paletas giratorias
Desplazamiento de aire 551 l/min
Presión máxima 3 x 10-3 mbar (2 x 10-3 torr)
Tensión 230 V