Learn More
MedChemExpress Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP)
Código de producto. 16492759
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16492759 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16492759 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP0303
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP) is a highly conserved, amidated cyclic nonapeptide, first isolated from the pericardial organs of the shore crab Carcinus maenas, where it has a role in regulating heartbeat; Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP) also modulates the neuronal activity in other arthropods.
Especificaciones
Pureza 99.66%
CAS 309247-84-5
Contenido y almacenamiento Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Peso molecular 959.1 g/mol
Tipo de producto Natural Products
Cantidad 1 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.70 mM∣Need ultrasonic)