Learn More
Bochem™ Pinzas de crisol
Código de producto. 10376141
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
220 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10376141 220 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10376141 Proveedor Bochem™ N.º de proveedor 2141
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tenazas de crisol Biochem™: herramientas tipo tijera con pinzas cóncavas que permiten al usuario agarrar un crisol caliente, un matraz, un plato de evaporación o un vaso de precipitados pequeño.
  • Manipulación de crisol
  • Tipo resistente
  • Fabricado con acero inoxidable pulido electrolíticamente.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Manipulación de crisoles calientes, matraces, platos de evaporación, matraces pequeños
Estilo de punta Pinzas cóncavas
Longitud (métrico) 220 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Tipo Pinzas de crisol