Learn More
VELP Scientifica™ Soporte de crisol HU6 para extractor de disolvente SER 148
Código de producto. 15997542 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Extractor con disolventes de la serie SER 148
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15997542 Extractor con disolventes de la serie SER 148 cada uno
1 options
Código de producto. 15997542 Proveedor VELP Scientifica™ N.º de proveedor A00000309
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Admite crisol para el extractor de disolvente SER 148.
  • Para su uso con la serie de extractores con disolventes de la serie SER 148
Specifications
Para utilizar con (equipo) Extractor con disolventes de la serie SER 148
Tipo de producto Soporte de crisol
Color Blanco