Learn More
Haldenwanger™ Crisol de porcelana Gooch
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Porcelana |
| Para utilizar con (aplicación) | 42 mm |
| Capacidad (métrico) | 25 mL |
| Diámetro exterior (métrico) | 39 mm |