Learn More
CRT0066101 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16499297
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499297 5 mg 5 miligramos
16483486 25 mg 25 miligramos
16476748 10 mg 10 miligramos
16472827 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16499297 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15698A
MedChemExpress CRT0066101 dihydrochloride is a potent and specific PKD inhibitor with IC50 values of 1, 2.5 and 2 nM for PKD1, 2, and 3 respectively.
CRT0066101 dihydrochloride is a potent and specific PKD inhibitor with IC50 values of 1, 2.5 and 2 nM for PKD1, 2, and 3 respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CRT0066101 dihydrochloride
CAS 1883545-60-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24Cl2N6O
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (121.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 11.36 mg/mL (27.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC1=CC=C(C2=CN(C)N=C2)C=C1C3=NC=CC(NC[C@H](N)CC)=N3.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 411.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.33
Porcentaje de pureza 99.53%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease