Learn More
Tocris Bioscience™ CRT 0105950
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18781108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18781108 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18781108 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6273/10
Potent LIMK1/2 inhibitor
CRT 0105950 is a potent LIMK1/2 inhibitor (IC50 values are 0.3 and 1 nM at LIMK 1 and 2, respectively). Disrupts microtubule organization, inhibits cofilin phosphorylation and increases α-tubulin acetylation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[[5-[3-(2-Chloro-4-methylphenyl)-4-pyridinyl]-2-thiazolyl]amino]phenol
CAS 1661845-86-8
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C21H16ClN3OS
Pureza 98%