missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CRP2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11316813
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11316813 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11316813 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA518834

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with equine based on sequence homology. This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 64,000.

CSRP2 is a member of the CSRP family of genes, encoding a group of LIM domain proteins, which may be involved in regulatory processes important for development and cellular differentiation. CRP2 contains two copies of the cysteine-rich amino acid sequence motif (LIM) with putative zinc-binding activity, and may be involved in regulating ordered cell growth. Other genes in the family include CSRP1 and CSRP3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRP2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica CSRP2
N.º de referencia del gen P97314, Q16527, Q62908
Alias de gen AW551867; CRP2; CSRP2; cysteine and glycine rich protein 2; cysteine and glycine-rich protein 2; cysteine rich protein 2; cysteine-rich protein 2; Dlp1; DLP-1; Double LIM protein 1; LIM domain only 5, smooth muscle; LIM domain only protein 5; LIM/double zinc-finger protein; LMO5; LMO-5; SmLIM; Smooth muscle cell LIM protein
Símbolos de los genes CSRP2
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (ERLGIKPESVQP) corresponding to the internal amino acids of CSRP2 (aa 86-97).
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13008, 1466, 29317
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.