missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CRP1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15643725
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15643725 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15643725 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA549793

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total CRP1 protein.

This gene encodes a member of the cysteine-rich protein (CSRP) family. This gene family includes a group of LIM domain proteins, which may be involved in regulatory processes important for development and cellular differentiation. The LIM/double zinc-finger motif found in this gene product occurs in proteins with critical functions in gene regulation, cell growth, and somatic differentiation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CRP1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CSRP1
N.º de referencia del gen P21291, P47875, P97315
Alias de gen AA408841; AA959891; AW545626; CRP; CRP1; CSRP; Csrp 1; Csrp1; CYRP; cysteine and glycine rich protein 1; cysteine and glycine-rich protein 1; cysteine rich protein 1; cysteine-rich protein 1; D1S181E; Epididymis luminal protein 141; epididymis secretory protein Li 286; HEL141; HEL-141; HEL-S-286; LIM-domain protein
Símbolos de los genes CSRP1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from internal of human CRP1.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 13007, 1465, 29276
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.