Learn More
Cloruro de crotilo, 70 %, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10796551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10796551 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10417560 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10796551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154805000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 591-97-9 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotyl chloride
Nombre de nota tech., 70%
CAS 591-97-9, 563-52-0, 1190-22-3
Punto de fusión -65.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 80.0°C to 85.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 65% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H7Cl
Fórmula lineal CH3CH=CHCH2Cl
Índice de refracción 1.4300 to 1.4360
Número MDL MFCD00000987
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, II, 176
Índice Merck 15, 2130
Gravedad específica 0.92
Sinónimo 1-Chloro-2-butene
Información de solubilidad Solubility in water:+/- 14g/L (20°C)
Peso molecular (g/mol) 90.55
Viscosidad 0.46 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.55
Porcentaje de pureza 70%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Crotyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.