Learn More
Cloruro de crotonilo, +90 %, +resto principalmente isómero cis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11424714 25 g 25 g
11434714 100 g 100 g
11444714 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424714 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13710.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Crotonyl chloride is used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. Crotonoyl chloride was used in the synthesis of α,β-unsaturated ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de crotonilo se utiliza en productos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes. El cloruro de crotonilo se utilizó en la síntesis de éster α,β insaturado.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar a 4 °C y lejos del calor y la humedad. Incompatible con
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 625-35-4
Fórmula molecular C4H5ClO
Peso molecular (g/mol) 104.533
Número MDL MFCD00000734
Clave InChI RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
Nombre IUPAC cloruro de (E)-but-2-enoilo
SMILES CC=CC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonyl chloride
Densidad 1.091
Punto de ebullición 121°C to 123°C
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Olor Acrid
Notas del porcentaje del ensayo Resto de isómero principalmente cis
Índice de refracción 1.46
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 506118
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.54
Porcentaje de pureza ≥90%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • trans-Crotonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trans-Crotonyl chloride