Learn More
Cloruro de crotonoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | rac-Crotonoyl Chloride |
| CAS | 10487-71-5 |
| Fórmula molecular | C4H5ClO |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Crotonic Acid Chloride, 2-Butenoyl Chloride, beta-Methylacryloyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3 |
| SMILES | CC=CC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de but-2-enoilo |
| Peso molecular (g/mol) | 104.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.0029 |