Learn More
CrotonoBetaína Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30009938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009938 1 g 1 g
17970505 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC8188051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6538-82-5
Fórmula molecular C7 H14 N O2 . Cl
Peso molecular (g/mol) 179.64
Sinónimo 3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride (1:1), (3-Carboxyallyl)trimethylammonium chloride (6CI,7CI), 2-Propen-1-aminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), Ammonium, (3-carboxyallyl)trimethyl-, chloride (8CI), Crotonobetaine Hydrochloride, (2EZ)-4-(Trimethylazaniumyl)but-2-enoic Acid Chloride
Nombre IUPAC 3-carboxiprop-2-enil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].C[N+](C)(C)CC=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0713
Porcentaje de pureza >95%