Learn More
Anhídrido crotónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crotonic anhydride |
| CAS | 623-68-7 |
| Fórmula molecular | C8H10O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+ |
| SMILES | C\C=C\C(=O)OC(=O)\C=C\C |
| Nombre IUPAC | [(E)-but-2-enoilo] (E)-but-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.063 |