Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Crotonic Anhydride |
| CAS | 623-68-7 |
| Fórmula molecular | C8H10O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | crotonic anhydride, 2-butenoic anhydride, 2-butenoic acid, anhydride, crotonic acid anhydride, but-2-enoic anhydride, unii-n521pmq949, anhydrid kyseliny krotonove czech, crotonicanhydride, e-but-2-enoyl e-but-2-enoate, anhydrid kyseliny krotonove |
| Clave InChI | VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N |
| SMILES | CC=CC(=O)OC(=O)C=CC |
| Nombre IUPAC | [(E)-but-2-enoilo] (E)-but-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 154.165 |
| PubChem CID | 6049834 |
| Mostrar más |