Learn More
Ácido crotónico, TRC
Código de producto. 30041207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041207 10 g 10 g
30010151 250 g 250 g
30012512 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30041207 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC81878510G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-93-7
Fórmula molecular C4 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Sinónimo 2-Butenoic acid, (E)-, Crotonic acid, (E)- (8CI), (2E)-2-Butenoic acid, (E)-2-Butenoic acid, (E)-Crotonic acid, (E)-Crotonic acid, NSC 8751, trans-2-Butenoic acid, trans-Crotonic acid, (2E)-2-Butenoic acid, (E)-Crotonic acid, trans-2-Butenoic acid, trans-Crotonic acid
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enoico
SMILES C\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonic Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.0368