Learn More
Ácido crotónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10615972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10615972 500 g Frasco de plástico 500 g
10414555 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10615972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 150875000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-93-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-93-7
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00002701
Clave InChI LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Sinónimo crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid
PubChem CID 637090
ChEBI CHEBI:41131
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enoico
SMILES CC=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 72.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 185.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3CH=CHCO2H
Cantidad 500 g
Beilstein 02, IV, 1491
Índice Merck 15, 2588
Información de solubilidad Solubility in water: 94g/L (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,acetone and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Copos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Crotonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.