Learn More
Crotonaldehído, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 15226316 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
15226316 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 15226316 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S990
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CAS:Concentración
Crotonaldehído-(predom. trans)123-73-91000 μg/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Crotonaldehyde
Envase 2 ml de ampolla de vidrio con prescorda ámbar
CAS 123-73-9, 7732-18-5
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C4H6O
Número MDL MFCD00007003
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES C\C=C\C=O
Nombre IUPAC (2E)-but-2-enal
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 70.09
PubChem CID 447466
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:41607
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio